Standardy petrochemiczne
Normy petrochemiczne są niezbędne do oceny właściwości fizycznych i chemicznych ropy naftowej, benzyny lub innych produktów petrochemicznych w różnych zastosowaniach przemysłowych. Oferujemy kompleksową linię czystych standardów, a także jedno- i wieloskładnikowe rozwiązania stosowane w testowaniu ropy naftowej, benzyny lub innych substancji istotnych dla przemysłu petrochemicznego.
Nasze standardy zostały opracowane w celu spełnienia zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Badań i Materiałów (ASTM), a także innych organizacji międzynarodowych. Te normy naftowe umożliwiają odpowiednie badanie i przetwarzanie olejów opałowych w celu zapewnienia bezpiecznego i wydajnego użytkowania.
Czytaj więcej
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Analytical Solutions for Petrochemical & Petroleum Products
This brochure provides a summary of proven and reliable tools and consumables for the analytical lab supporting your petrochemical process.
Biopaliwa
Nasza oferta wieloskładnikowych roztworów biopaliw została specjalnie zaprojektowana do użytku z ASTM® D6584. Te gotowe roztwory pozwalają analitykowi zaoszczędzić cenny czas na przygotowanie. Obejmują one certyfikowane materiały referencyjne (CRM) wyprodukowane i certyfikowane zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Niektóre z naszych wzorców biopaliw są również dostępne jako bardziej ekologiczne produkty alternatywne. Produkty te zmniejszają wpływ na środowisko bez uszczerbku dla jakości i skuteczności wyników.
Niskie poziomy wolnej i związanej gliceryny mają kluczowe znaczenie dla wydajności paliwa biodiesel. Jednak zarówno wolna, jak i związana gliceryna przyczyniają się do powstawania osadów na dyszach wtryskiwaczy, tłokach, zaworach, filtrach i zbiornikach magazynowych. Norma ASTM D6584 zapewnia znormalizowaną metodę oznaczania wolnej gliceryny i całkowitej (wolnej + związanej) gliceryny. Komercyjni producenci biodiesla używają tej metody do określenia, czy seria produkcyjna B100 (100% estrów metylowych biodiesla) może być sprzedawana, czy też wymaga przeróbki.
Gasoline & diesel
Oferujemy CRM do ilościowego oznaczania nafty, benzyny i związków aromatycznych, takich jak benzen. Są one przeznaczone do stosowania z odpowiednimi metodami ASTM - ASTM D1319, ASTM D5880 i ASTM 4053.
Fuels & hydrocarbons
Do oznaczania węglowodorów w olejach, surowych, rafinowanych lub innych matrycach, oferujemy szereg czystych i roztworowych materiałów referencyjnych. Wybór obejmuje analityczne i certyfikowane wzorce materiałów referencyjnych nadające się do chromatografii gazowej (GC) i wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).
Macierze siarki CRM
Nasz wybór macierzy siarki CRM obejmuje produkty Paragon Scientific, odpowiednie do kalibracji, weryfikacji lub stosowania w procedurach kontroli jakości obejmujących analizę zawartości siarki w produktach naftowych. Nasza oferta obejmuje siarkę w lekkim oleju mineralnym, ciężkim oleju mineralnym, syntetycznym oleju napędowym i nafcie (bezwonnej) o zawartości siarki w zakresie od 0 (ślepa próba) do 5,0000% (50000 ppm) dla każdego materiału. Wszystkie produkty są certyfikowane zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034 i są w pełni identyfikowalne zgodnie z międzynarodowymi standardami. Dostarczane są w pojemnościach 100 ml w szklanych opakowaniach z zabezpieczeniem przed manipulacją, z 12-miesięcznym okresem przydatności do spożycia.