Key Documents
48479
Supelco
ASTM® D5307 Crude oil internal standard
certified reference material, (equal weights of the hydrocarbons listed)
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
agency
ASTM® D5307
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 25 mL
stężenie
(equal weights of the hydrocarbons listed)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Equal weights of the hydrocarbons listed. Add to the crude oil sample as the internal standard.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    Heptadecane 25 % (w/w)
    Hexadecane 25 % (w/w)
    Pentadecane 25 % (w/w)
    Tetradecane 25 % (w/w)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40, 1143-1150 (2009)