Kluczowe dokumenty
NIST2777
Weathered Gulf of Mexico Crude Oil in Toluene
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
ampule of 5 × 1.2 mL each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Opis ogólny
This SRM is a naturally weathered Gulf of Mexico crude oil that is diluted in toluene. NIST2777 is intended for use in evaluating analytical methods for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in weathered crude
oil matrices. All the constituents for which certified and reference values are provided are naturally present in weathered oil. A unit of NIST2777 consists of five ampoules, each containing approximately 1.2mL of crude oil soluton.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Phenanthrene, 1-Methylphenanthrene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, Benzo[ghi]perylene
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Dibenzothiophene, Pyrene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Chrysene, Triphenylene, Benzo[b]fluoranthene, Picene, 17α(H),21α(H)-Hopane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)