AR747
Petroleum Coke (C, H, N, S)
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
Alpha Resources
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej. Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie
Popiół, obj. mat., BTU/funt
Analiza pierwiastkowa
Węgiel, wodór, azot i siarka
Pierwiastki śladowe
Wapń (Ca), żelazo (Fe), nikiel (Ni), wanad (V), krzem (Si)
Popiół, obj. mat., BTU/funt
Analiza pierwiastkowa
Węgiel, wodór, azot i siarka
Pierwiastki śladowe
Wapń (Ca), żelazo (Fe), nikiel (Ni), wanad (V), krzem (Si)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)