Kluczowe dokumenty
907154
Sigma-Aldrich
Graphite anode powder
Synonim(y):
EL-I-C6
About This Item
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
opis
Advanced natural graphite
BET surface area: 3.16 m2/g or 1.52 m2/g
Calendar density: > 1.5 g/cm3
Spherical particles
Tap density: >1.0 g/cm3
Formularz
powder
wielkość cząstki
15-30 μm
ślady kationów
C: >99.95% (LOI)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ten produkt grafitowy zapewnia identyczną wydajność w porównaniu z komercyjnym proszkiem anodowym (@ C/2)
Wydajność elektrochemiczna:
  • Pojemność odwracalna: 355 mAh/g
  • Nieodwracalna pojemność: 23 mAh/g
  • Wydajność pierwszego cyklu: 93,7%.
Precyzyjna kulometria (HPC)
  • Standardowe ogniwa 18650 2,2 Ah
  • Sprawność kulombowska > 0,998 przy 40 stopniach Celsjusza
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.