Kluczowe dokumenty
702102
Carbon, mesoporous
Synonim(y):
Starbon™ 800
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
>500 m2/g , BET
wielkość porów
0.4-0.7 cm3/g mesoporosity
0-0.25 cm3/g microporosity
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
Materiały mezoporowate obejmują szereg porowatych krzemianów o wysokiej powierzchni, które znajdują zastosowanie w adsorpcji gazów, dostarczaniu leków, diagnostyce i katalizie.
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.