NIST1650B
Diesel particulate matter
NIST® SRM® 1650b
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 200 mg
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
industrial hygiene
format
matrix material
InChI
1S/CH4/h1H4
Klucz InChI
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
SRM 1650B_cert
SRM 1650B_SDS
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- A unit of SRM 1650b consists of a bottle containing approximately 200 mg of diesel particulate material
- Metrological traceability is to the International System of Units (SI) unit of mass expressed as a derived unit of mass fraction
- Information on product description, disposal, and transportation is available in the accompanying MSDS
- The enclosed NIST certificate contains details on the expiry date, warning to users, instructions for right storage and use, preparation, and analysis of the RM
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)