Kluczowe dokumenty
NIST2787
Fine particulate matter
NIST® SRM® 2787, <10 μm
Synonim(y):
Pył
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 1 bottle
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
industrial hygiene
Format
matrix material
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 2787 zawiera butelkę z ilością cząstek stałych w zakresie od 100 mg do 140 mg. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2787_cert
SRM 2787_SDS
Zastosowanie
Drobnocząsteczkowy standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod analitycznych stosowanych do oznaczania wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), nitro-podstawionych WWA (nitro-PAH), kongenerów polibromowanego eteru difenylowego (PBDE), izomerów heksabromocyklododekanu (HBCD), cukrów, kongenerów polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) i dibenzofuranów (PCDF), składników nieorganicznych oraz charakterystyki wielkości cząstek w pyle zawieszonym w atmosferze i podobnych matrycach.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości ułamka masowego dla WWA, kongenerów PBDE i określonych składników nieorganicznych są zgłaszane i są metrologicznie identyfikowalne w jednostkach masy SI.
  • Osiągnięto z niecertyfikowanymi wartościami ułamka masowego dla nitro-PAHs, kongenerów PBDE, cukrów, izomerów HBCD i charakterystyki wielkości cząstek.
  • Okres ważności, instrukcje dotyczące obsługi, przechowywania i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Fluoren (C13H10), fluoranten (C16H10), piren (C16H10), reten (C18H18), benzo[ghi]fluoranten (C18H10), chryzen (C18H12), trifenylen (C6H4)3), Benzo[b]fluoranten (C20H12), Benzo[j]fluoranten (C20H12), Benzo[k]fluoranten (C20H12), Benzo[a]fluoranten (C20H12), Benzo[e]piren (C20H12), Benzo[a]piren (C20H12), Perylen (C20H12), Benzo[ghi]perylen (C22H12), Indeno[1,2,3-cd]piren (C22H12), Dibenz[a,c]antracen (C22H14), Dibenz[a,j]antracen (C22H14), benzo[b]chryzen (C22H14), piken (C22H14), koronen (C24H12), dibenzo[b,k]fluoranten (C24H14), dibenzo[a,e]piren (C24H14), PBDE 99 (2,2′,4,4′,5-Pentabromodiphenyl ether), PBDE 209 (Decabromodiphenyl ether), Mercury (Hg), Aluminium (Al), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Manganese (Mn), Vanadium (V)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
1-Nitropiren, 2-Nitrofluoranten, 9-Nitroantracen, 3-Nitrofenantren, 9-Nitrofenantren, 3-Nitrofluoranten, 7-Nitrobenz[a]antracen, naftalen, 1-Metylonaftalen, 2-Metylonaftalen, 1,6-Dimetylonaftalen, acenaftylen, 1-metylofenantren, 2-metyloantracen, 4H-cyklopenta[def]fenantren, 1-metylofluoranten, 3-metylofluoranten, 4-metylopiren, cyklopenta[cd]piren, 3-metylochryzen, 6-metylochryzen, dibenzo[a,h]antracen, dibenzo[a,h]piren
PFE : Bifenyl, Dibenzotiofen, Fenantren, Antracen, 2-Metylofenantren, 3-Metylofenantren, 9-Metylofenantren, 1,7-Dimetylofenantren, 1-Metylopiren, Benzo[c]fenantren, Benz[a]antracen, Bifenyl, dibenzotiofen, fenantren, antracen, 2-metylofenantren, 3-metylofenantren, 9-metylofenantren, 1,7-dimetylofenantren, 1-metylopiren, benzo[c]fenantren, benz[a]antracen, PBDE 47 (2,2′,4,4′ eter tetrabromodifenylowy), PBDE 100 (2,2′,4,4′,6-eter pentabromodifenylowy), PBDE 153 (2,2′,4,4′,5,5′-eter heksabromodifenylowy), PBDE 154 (2,2′,4,4′,5,6′-eter heksabromodifenylowy), PBDE 191 (2,3,3′,4,4′,5′,6-eter heptabromodifenylowy, antymon (Sb), arsen (As), wapń (Ca), cez (Ce), chlor (Cl), miedź (Cu), kobalt (Co), żelazo (Fe), lantan (La), Nikiel (Ni), Samar (Sm), Sód (Na), Tytan (Ti), Cynk (Zn), Lewoglukozan, Mannosan, Glactosan
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)