Kluczowe dokumenty
NIST8632A
Ultra drobny pył testowy (UFTD)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Silica, crystalline quartz
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
opakowanie
pkg of 20 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
ciąg SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
RM 8632a jest przeznaczony do stosowania jako dodatkowy materiał testowy do walidacji przyrządów do pomiaru wielkości cząstek, w szczególności automatycznych optycznych liczników cząstek, gdy jest stosowany wraz z ustaloną metodą standardową.
Cechy i korzyści
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z wartościami referencyjnymi dla RM 8632a, które reprezentują zarówno medianę średnich, jak i średnią średnich dla skumulowanego stężenia cząstek.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami użytkowania, przechowywania, obsługi i konserwacji.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)