Key Documents
85356
Silicon dioxide
granular, ≥99.9%
Synonim(y):
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9%
Postać
granular
producent / nazwa handlowa
Umicore Materials AG
współczynnik refrakcji
n20/D 1.544 (lit.)
wielkość cząstki
0.2-0.7 mm
mp
1610 °C (lit.)
gęstość
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Bioresorbable pressure sensors protected with thermally grown silicon dioxide for the monitoring of chronic diseases and healing processes: Discusses the development of bioresorbable pressure sensors using silicon dioxide, highlighting its potential in medical diagnostics and monitoring (J Shin et al., 2019, Nature).
- Solvent-assisted lipid bilayer formation on silicon dioxide and gold: This research investigates the interaction between lipid bilayers and silicon dioxide surfaces, useful in the development of biosensors and other biotechnological applications (SR Tabaei et al., 2014, ACS Publications).
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)