Merck
NISTRM8010
Sand for sand sieve analysis
NIST® RM 8010
Synonim(y):
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Każda jednostka RM8010 składa się z zestawu trzech butelek z piaskiem, z których każda reprezentuje inny rozkład wielkości. W każdej butelce znajduje się ~130 gramów piasku.
Zastosowanie
Piasek do analizy sitowej RM jest przeznaczony do stosowania jako próbka testowa w analizie sitowej materiałów ziarnistych.
Cechy i korzyści
  • Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z referencyjnymi wartościami ułamka masowego i są one wyrażone w procentach.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności i instrukcją użytkowania.
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
NISTRM80104061834190943