Merck
NISTRM8988
Titanium dioxide
NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
Synonim(y):
Titanium(IV) oxide, Titania, Titanium dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171604
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
general analytical
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)