Kluczowe dokumenty
14021
Titanium(IV) oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Synonim(y):
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Postać
nanoparticles
strata
≤0.5% loss on ignition, 1000 °C, 2 h
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
As: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N