Key Documents
769371
Titanium(IV) oxide
pellets, diam. × thickness 12.5 mm × 5.5 mm
Synonim(y):
Titania, Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
Postać
pellets
Poziom jakości
śr. × grubość
12.5 mm × 5.5 mm
zanieczyszczenia
≤0.1% PBB (polybrominated biphenyls)
≤0.1% PBDE (polybrominated diphenyl ethers)
kolor
black
mp
>350 °C (lit.)
gęstość
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Cd: ≤0.01%
Co: ≤0.001%
Cr: ≤0.002%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.01%
Hg: ≤0.1%
Pb: ≤0.1%
V: ≤0.005%
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)