Kluczowe dokumenty
248576
Titanium(IV) oxide, anatase
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
opis
contains ∼5% rutile
Próba
≥99% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
średnia średnica
45 μm
mp
1825 °C (lit.)
gęstość
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Electronically, it behaves as a wide band gap (3.2 eV) semiconductor and exhibits memristor properties.2 Optically, TiO2 has high opacity with a very high refractive index3 (>2.4), and it exhibits strong absorbance in the UV range.
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials