Kluczowe dokumenty
NIST1985
Proszek do natryskiwania termicznego - rozkład wielkości cząstek Węglik wolframu/kobalt (sferoidalny)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 14 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
electron microscopy: suitable
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji sprzętu używanego do pomiaru rozkładu wielkości cząstek (PSD) w zakresie od 18 μm do 55 μm. SRM 1985 składa się z pojedynczej butelki zawierającej około 14 g proszku węglika wolframu/kobaltu.
SRM 1985_cert
SRM 1985_SDS
Inne uwagi
Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)