Merck
705195
Sigma-Aldrich
1-Methylxanthine-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonim(y):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurine-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4C2H615N3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
≥300 °C
przesunięcie masy
M+7
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15nH]cn[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
Klucz InChI
MVOYJPOZRLFTCP-UDDVCBLJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)