Kluczowe dokumenty
900441
Sigma-Aldrich
Green light-emitting spiro-copolymer
Synonim(y):
9829 SPG-01T
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
ribbon
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn >100,000
average Mw >400,000
Zastosowanie
Cechy:
  • Rozpuszczalny spiro-kopolimer emitujący zielone światło.
  • Wysoka wydajność.
  • Długa żywotność, z dalszym potencjałem do poprawy.
  • Nasycony zielony kolor współrzędnych przy niskim napięciu roboczym.
Typowa wydajność mierzona w standardowym urządzeniu (ITO/PEDOT:PSS 20 nm/SPG-01T 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Maks. wydajność: 11 Cd/A.
  • V_on: 2,5 V.
  • V przy 100 cd/m2: 3,6 V.
  • V przy 1000 cd/m2: 6,0 V.
  • Maks. wydajność energetyczna: 12 lm/W.
  • Zewnętrzny efekt kwantowy: 4,1%.
  • CIE1931 przy 100 cd/m2: (0,33, 0,59).
  • Żywotność DC przy 100 cd/m2 w RT: >10 tys. godz.
  • Żywotność AC przy 200 cd/m2 w RT: >5000 godz.
Uwaga dotycząca przygotowania
  • 10 g/L w toluenie do powlekania wirowego.
  • Specjalny preparat wymagany do drukarek atramentowych.
  • Przygotowanie powinno odbywać się w atmosferze N2.
Informacje prawne
Produkt EMD Performance Materials Corp., spółki stowarzyszonej Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900441-250MG4061833250105