Kluczowe dokumenty
900446
Sigma-Aldrich
Red light-emitting spiro-copolymer
average Mw 720,000
Synonim(y):
9829 SPR-001
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 120,000
average Mw 720,000
Zastosowanie
Cechy:
  • Rozpuszczalny spiro-kopolimer
  • Długa żywotność z dużym potencjałem poprawy
  • Nasycone czerwone koordynatory kolorów
  • Niskie napięcie robocze
  • Bardzo dobra lepkość w wielu rozpuszczalnikach organicznych
Typowa wydajność mierzona w standardowej strukturze urządzenia (ITO/PEDOT: PSS 20 nm/SPR-001 80 nm/Ba 6 nm/Ag 150 nm):
  • Maks. Sprawność: 1,90 Cd/A
  • V_on: 2,00 V
  • V @ 100 cd/m2: 3,3 V
  • V @ 1000 cd/m2: 5,1 V
  • Maks. Wydajność energetyczna: 1,80 lm/W
  • Zewnętrzny efekt kwantowy: 2,44 %
  • CIE1931 @ 100 cd/m2: (0,67, 0,33)
  • Żywotność DC @ 100 cd/m2 @ RT: >20 000
Uwaga dotycząca przygotowania
  • 11 g/l w toluenie do powlekania wirowego
  • Specjalny preparat wymagany do drukarek atramentowych
  • Przygotowanie powinno odbywać się w atmosferze N2
Informacje prawne
Produkt EMD Performance Materials Corp., spółki stowarzyszonej Merck KGaA, Darmstadt, Niemcy
Livilux is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.