Merck
900538
Sigma-Aldrich
Ir(p-F-ppy)3
Synonim(y):
(OC-6-22)-Tris[5-fluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]iridium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H21F3IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
708.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or chunks
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
aktywacja fotokatalizatora
465 nm
ciąg SMILES
[Ir]741([NH]8=CC=CC=C8c9c7cc(cc9)F)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cc(cc6)F)[NH]2=CC=CC=C2c3c1cc(cc3)F
Klucz InChI
ZQIVPBRTCYGMPT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ir(p-F-ppy)3 is a photocatalyst that readily facilitates the decarboxylative arylation of α-amino acids using visible light.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)