Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
465 nm
ciąg SMILES
[Ir+3]5([n+]6c(cc(cc6)C(C)(C)C)c7[n+]5ccc(c7)C(C)(C)C)(c3c(c(cc(c3)F)F)c4ncccc4)c1c(c(cc(c1)F)F)c2ncccc2.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C18H24N2.2C11H6F2N.F6P.Ir/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6;2*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;1-7(2,3,4,5)6;/h7-12H,1-6H3;2*1-4,6-7H;;/q;;;-1;+5
Klucz InChI
QHIBKCJQTBUWRW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)