Key Documents
908568
[Ir(dFCF3ppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
Synonim(y):
[5,5′-Bis(trifluoromethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
460 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)