Kluczowe dokumenty
515477
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-dipyridyl
98%
Synonim(y):
4,4′-Bis(tert-butyl)-2,2′-bipyridine, BBBPY
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
159-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2/c1-17(2,3)13-7-9-19-15(11-13)16-12-14(8-10-20-16)18(4,5)6/h7-12H,1-6H3
Klucz InChI
TXNLQUKVUJITMX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the synthesis of oxidovanadium(IV) complex [VOCl2(dbbpy)(H2O)], which is used as a catalyst for the epoxidation of cyclooctene in the presence of tert-butyl hydroperoxide.
- In iron-catalyzed ortho-allylation of 1-arylpyrazoles via C-H activation.
- In iridium-catalyzed borylation of (hetero)arenes.
- In iron-catalyzed arylation of heterocycles in the presence of metallic Mg.
- In nickel-catalyzed decarboxylation of block copolymers.
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Arylboronic acids and esters are invaluable tools for the chemical community. These powerful reagents are used for a variety of transformations, most notably the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.
Tools and techniques for performing atom transfer radical polymerization (ATRP) with benefits and limitations.
Kwasy aryloboronowe i estry, istotne narzędzia w transformacjach chemicznych, znajdują szerokie zastosowanie, szczególnie w reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
We presents an article about a micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. RAFT (Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer) polymerization is a reversible deactivation radical polymerization (RDRP) and one of the more versatile methods for providing living characteristics to radical polymerization.
Protokoły
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Sigma-Aldrich presents an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polimeryzacja za pomocą procedur ATRP zademonstrowana przez grupę badawczą prof. Dave'a Haddletona z University of Warwick.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
515477-5G | 4061832493442 |
515477-25G | 4061832493435 |