Merck
406341
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bromide ethylene glycol dimethyl ether complex
97%
Synonim(y):
(1,2-Dimethoxyethane)nickel dibromide, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel, Dibromo(1,2-dimethoxyethane)nickel(II)
About This Item
Wzór liniowy:
NiBr2 · CH3OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
ciąg SMILES
Br[Ni]Br.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.2BrH.Ni/c1-5-3-4-6-2;;;/h3-4H2,1-2H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Klucz InChI
VHSVJTYBTJCDFL-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Kompleks bromku niklu(II) z eterem dimetylowym glikolu etylenowego, znany również jako kompleks bromku niklu(II) z eterem dimetylowym glikolu etylenowego. Jest to metaloorganiczny związek koordynacyjny stosowany jako prekursor do osadzania cienkich warstw zawierających nikiel. Znajduje również zastosowanie w syntezie organicznej jako katalizator kwasu Lewisa.
Zastosowanie
Kompleks bromku niklu(II) z eterem dimetylowym glikolu etylenowego może być stosowany jako prekursor do syntezy różnych kompleksów niklu(II). Kompleksy te stosowane jako katalizatory do:
  • Selektywnej transformacji etylenu w produkty wyższego rzędu.
  • Polimeryzacji winylowej norbornenu.
  • Przygotowanie poli(3-heksylotiofenu) (P3HT) polimeryzacji transferowej katalizatora Kumada. Ułatwia dobrą kontrolę nad masą cząsteczkową polimeru sprzęgającego.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 Inhalation - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract,Skin
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
26.6 °F - Non-equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
-3 °C - Non-equilibrium method
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid flow-based synthesis of poly (3-hexylthiophene) using 2-methyltetrahydrofuran as a bio-derived reaction solvent
Bannock JH, et al.
European Polymer Journal, 80, 240-246 (2016)
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.