Kluczowe dokumenty
903000
[4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine] nickel (II) dichloride
Synonim(y):
(4,4′-dtbbpy)NiCl2
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
ciąg SMILES
CC(C1=CC(C2=CC(C(C)(C)C)=CC=N2)=NC=C1)(C)C.Cl[Ni]Cl
Klucz InChI
PCWIKFRTCXESOT-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Decarboxylative arylation of oxo acids.
- Acylation of ethers.
- Cross-coupling of aryl bromides with alcohols.
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.