Merck
917745
Sigma-Aldrich
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2
Synonim(y):
Nikiel(2+), tetraaqua[4,4′-bis(1,1-dimetyloetylo)-2,2′-bipirydynoκN1,κN1′]-, chlorek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H32Cl2N2NiO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
470.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
ciąg SMILES
[Ni+2]1([NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(O)(O)(O)O.C
Klucz InChI
UTKNAEDPSHMNCR-UHFFFAOYSA-J
Zastosowanie
[Ni(dtbbpy)(H2O)4]Cl2 jest prekatalizatorem Ni stosowanym w serii reakcji krzyżowego sprzęgania Ni/fotoredoks. Transformacje te obejmują dekarboksylacyjne sprzęganie aminokwasów oksetanylowych z halogenkami arylowymi.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dual Photoredox/Nickel-Catalyzed Conversion of Aryl Halides to Aryl Aminooxetanes: Computational Evidence for a Substrate-Dependent Switch in Mechanism.
Kolahdouzan K, et al.
ACS Catalysis, 10(1), 405-411 (2020)