Kluczowe dokumenty
747793
(Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbpy))PF6
Synonim(y):
[Ir{dF(CF3)ppy}2(dtbpy)]PF6, [4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-2,2′-bipyridine-N1,N1′]bis[3,5-difluoro-2-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl-N]phenyl-C]Iridium(III) hexafluorophosphate
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
450 nm
ciąg SMILES
F[P](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)C1=CC=[N@H]2C(=C1)C3=CC(=CC=[N@@H]3[Ir]2456c7cc(F)cc(F)c7C8=CC=C(C=[N]48)C(F)(F)F)C(C)(C)C.Fc9cc(F)c(C%10=[N]5C=C(C=C%10)C(F)(F)F)c6c9
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?