Merck
922897
Sigma-Aldrich
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H28F6IrN4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
829.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cccc9)C=CC=C8)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cccc6)[NH]2=CC(=CC=C2C3=CC=C(C=[NH]31)C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H12N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h3-8H,1-2H3;2*1-6,8-9H;;/q;;;-1;+1
Klucz InChI
JFNHYYZGRBJZIH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6 to katalizator fotoredoks stosowany w różnych przemianach.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)