Merck
929743
Sigma-Aldrich
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H22BF14IrN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1011.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
Zastosowanie
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4 to wszechstronny fotokatalizator, który może być wykorzystywany do różnych transformacji syntetycznych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)