Merck
912948
Sigma-Aldrich
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H34F20IrN4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1221.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
378 °C
ciąg SMILES
[Ir+].FC(F)(F)c5cnc(cc5)c6c(cc(cc6)C(F)(F)F)F.FC(F)(F)c3cnc(cc3)c4c(cc(cc4)C(F)(F)F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.n1c(cc(cc1)C(C)(C)C)c2nccc(c2)C(C)(C)C
Klucz InChI
HNVAXJZTSVKZHB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 to wszechstronny fotokatalizator, który może być stosowany do różnych transformacji syntetycznych, w tym α-arylacji alkoholi.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
912948-500MG4061841994879
912948-50MG4061841994886