Merck
915297
Sigma-Aldrich
4CzIPN
≥99.9%
Synonim(y):
1,2,3,5-tetrakis(karbazol-9-ylo)-4,6-dicyjanobenzen, 2,4,5,6-tetrakis(9H-karbazol-9-ylo) izoftalonitryl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H32N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
788.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.9%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
[n]%11(c%12c(c%13c%11cccc%13)cccc%12)c1c(c(c(c(c1[n]8c9c(c%10c8cccc%10)cccc9)C#N)[n]5c6c(c7c5cccc7)cccc6)C#N)[n]2c3c(c4c2cccc4)cccc3
InChI
1S/C56H32N6/c57-33-43-53(59-45-25-9-1-17-35(45)36-18-2-10-26-46(36)59)44(34-58)55(61-49-29-13-5-21-39(49)40-22-6-14-30-50(40)61)56(62-51-31-15-7-23-41(51)42-24-8-16-32-52(42)62)54(43)60-47-27-11-3-19-37(47)38-20-4-12-28-48(38)60/h1-32H
Klucz InChI
PRWATGACIORDEL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4CzIPN to fotokatalizator donorowo-akceptorowy na bazie cyjanoarenu. Ten wysoce stabilny, wszechstronny fotokatalizator organiczny ma doskonałe okno redoks, co pozwala na szeroki zakres zastosowań. Może być również stosowany w produkcji diod OLED.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Informacje prawne
Sprzedawane we współpracy z Kyulux, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Uoyama et al.
Nature, 492(7428), 234-238 (2012-12-14)
The inherent flexibility afforded by molecular design has accelerated the development of a wide variety of organic semiconductors over the past two decades. In particular, great advances have been made in the development of materials for organic light-emitting diodes (OLEDs)
Yong Yao Loh et al.
Science (New York, N.Y.), 358(6367), 1182-1187 (2017-11-11)
Deuterium- and tritium-labeled pharmaceutical compounds are pivotal diagnostic tools in drug discovery research, providing vital information about the biological fate of drugs and drug metabolites. Herein we demonstrate that a photoredox-mediated hydrogen atom transfer protocol can efficiently and selectively install