Merck
794171
Sigma-Aldrich
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate
Synonim(y):
9-Mesityl-10-methylacridinium tetrafluoroborate, 10-Methyl-9-(2,4,6-trimethylphenyl)acridinium tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H22BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
399.23
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: acridinium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
aktywacja fotokatalizatora
450 nm
ciąg SMILES
CC(C=C1C)=CC(C)=C1C2=C3C(C=CC=C3)=[N+](C)C4=CC=CC=C42.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C23H22N.BF4/c1-15-13-16(2)22(17(3)14-15)23-18-9-5-7-11-20(18)24(4)21-12-8-6-10-19(21)23;2-1(3,4)5/h5-14H,1-4H3;/q+1;-1
Klucz InChI
KKMWMXQQOIIJIZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst has been reported by Nicewicz and coworkers to mediate myriad transformations through Photoredox Catalysis. The following applications include the anti-Markovnikov hydroamination of alkenes and addition of carboxylic acids to alkenes and the hydrotrifluoromethylation of styrenes using the Langlois reagent (743232).
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3