Merck
902217
Sigma-Aldrich
Ir[dFFppy]2-(4,4′-dCF3bpy)PF6
≥95%
Synonim(y):
Fotokatalizator, Fotokatalizator Ir
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H16F18IrN4P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1045.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: iridium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
450 nm
ciąg SMILES
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cc(cc9F)F)C=CC(=C8)F)([NH]5=CC(=CC=C5c6c4cc(cc6F)F)F)[NH]2=CC=C(C=C2C3=CC(=CC=[NH]31)C(F)(F)F)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Klucz InChI
UCNIZYCFAFBGQB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
W ramach podwójnego katalitycznego kolektora miedź/fotoredoks, wykazano, że odczynnik Mes-Umemoto jest doskonałym fotokatalizatorem do trifluorometylowania halogenków alkilowych i halogenków arylowych, dając alkilo-CF3 i arylo-CF3 z wysoką wydajnością. W obu przypadkach reakcje te wykazują szeroki zakres substratowy z dobrą tolerancją grup funkcyjnych. W szczególności, różnorodne 5- i 6-członowe halogenki heteroarylowe można łatwo przekształcić w odpowiednie trifluorometyloheteroareny w łagodnych warunkach. W reakcjach trifluorometylacji należy stosować dMesSCF3 (901466) i supersilanol (902489). Produkt
może być stosowany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gilbert J Choi et al.
Nature, 539(7628), 268-271 (2016-11-04)
Despite advances in hydrogen atom transfer (HAT) catalysis, there are currently no molecular HAT catalysts that are capable of homolysing the strong nitrogen-hydrogen (N-H) bonds of N-alkyl amides. The motivation to develop amide homolysis protocols stems from the utility of
Chip Le et al.
Science (New York, N.Y.), 360(6392), 1010-1014 (2018-06-02)
Transition metal-catalyzed arene functionalization has been widely used for molecular synthesis over the past century. In this arena, copper catalysis has long been considered a privileged platform due to the propensity of high-valent copper to undergo reductive elimination with a