Merck
911607
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H22F16IrN4O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1069.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
mp
>300 °C
aktywacja fotokatalizatora
465 nm
ciąg SMILES
[Ir+](c5c(c(cc(c5)F)F)c6ncc(cc6)OC)c3c(c(cc(c3)F)F)c4ncc(cc4)OC.FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2.2C12H8F2NO.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18;2*1-16-9-3-5-12(15-7-9)10-4-2-8(13)6-11(10)14;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*2-3,5-7H,1H3;;/q;;;-1;+1
Klucz InChI
VCHHFLJLUYSBMX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6 to wszechstronny fotokatalizator, który może być stosowany do różnych transformacji syntetycznych, w tym trifluorometylowania bromków alkilowych.
Produkt może być używany z naszą linią fotoreaktorów: W tym Penn PhD (Z744035) i SynLED 2.0 (Z744080).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David J P Kornfilt et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(17), 6853-6858 (2019-04-16)
Copper oxidative addition into organohalides is a challenging two-electron process. In contrast, formal oxidative addition of copper to Csp2 carbon-bromine bonds can be accomplished by employing latent silyl radicals under photoredox conditions. This novel paradigm for copper oxidative addition has