Kluczowe dokumenty
747777
[Ru(bpz)3][PF6]2
95%
Synonim(y):
Tris(2,2′-bipyrazine)ruthenium bis(hexafluorophosphate), Tris(2,2′-bipyrazine-N1,N1′)ruthenium(II) hexafluorophosphate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
zanieczyszczenia
may contain ca. 5% acetonitrile
mp
162-210 °C (The MP data is a DECOMP) (lit.)
ciąg SMILES
[N]12=CC=NC=C1C3=CN=CC=[N]3[Ru]24([N]5=CC=NC=C5C6=CN=CC=[N]64)([N]7=CC=NC=C78)[N]9=C8C=NC=C9
InChI
1S/3C8H6N4.Ru/c3*1-3-11-7(5-9-1)8-6-10-2-4-12-8;/h3*1-6H;
Klucz InChI
VEEMVPAUPIJPLA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)