Merck
747785
Sigma-Aldrich
[Ru(bpm)3][Cl]2
Synonim(y):
Dichlorotris(2,2′-bipyrimidine-N1,N1′)ruthenium(II), Tris(2,2′-bipyrimide)ruthenium(II) dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H18Cl2N12Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
646.46
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Postać
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
zanieczyszczenia
≤15 wt. % ethylene glycol
mp
>300 °C
ciąg SMILES
C1(C2=NC=CC=N2)=NC=CC=N1.C3(C4=NC=CC=N4)=NC=CC=N3.C5(C6=NC=CC=N6)=NC=CC=N5.[Cl-].[Cl-].[Ru+2]
InChI
1S/3C8H6N4.2ClH.Ru/c3*1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8;;;/h3*1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
DVHNMJRXSLLELA-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
[Ru(bpm)3][Cl]2 is used as a photoredox catalyst in direct methoxycyclization reactions.
Zastosowanie
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)