Merck
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
Synonim(y):
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H18B2F26N6Ru
Masa cząsteczkowa:
1151.22
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
mp
>300 °C
Zastosowanie
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)