Kluczowe dokumenty
202215
Sodium tetrafluoroborate
98%
Synonim(y):
Sodium fluoroborate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder or crystals
rozpuszczalność
water: soluble(lit.)
gęstość
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Klucz InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1