Merck
798835
Sigma-Aldrich
[Ru(phd)3](PF6)2
Synonim(y):
Tris(1,10-phenanthroline-5,6-dione)ruthenium(II) bis(hexafluorophosphate)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H18F12N6O6P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1021.56
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
powder
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.O=C1C2=C(C3=NC=CC=C3C1=O)N=CC=C2.O=C4C(C=CC=N5)=C5C6=C(C4=O)C=CC=N6.O=C7C8=CC=CN=C8C9=C(C7=O)C=CC=N9.[Ru+2]
InChI
1S/3C12H6N2O2.2F6P.Ru/c3*15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h3*1-6H;;;/q;;;2*-1;+2
Klucz InChI
LGAOGZFZNIEFHF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
In combination with Co(salophen), (Aldrich 345652), [Ru(phd)3](PF6)2 is utilized in the aerobic oxidation of tetrahydroquinolines at room temperature to form quinolines. Unlike previous catalyst systems, the reported application is highly efficient under the presence of atmospheric oxygen.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)