Merck
727466
Sigma-Aldrich
4-Azidotoluene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
1-Azido-4-methylbenzene solution, 4-Methylphenyl azide solution, p-Tolyl azide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
1841411
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
liquid
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3/c1-6-2-4-7(5-3-6)9-10-8/h2-5H,1H3
Klucz InChI
YVXDRCDGBCOJHX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Azidotoluene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Zastosowanie
4-Azidotoluene solution may be used for the functionalization at the axial position of boron subphthalocyanines with a terminal acetylene functionality via copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition in the presence of Hunig′s base.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Acetylenic Scaffolding with Subphthalocyanines.
Gotfredsen H, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2016(1), 17-21 (2016)
Ju Eun Jeon et al.
Cell, 180(1), 176-187 (2020-01-11)
In response to biotic stress, plants produce suites of highly modified fatty acids that bear unusual chemical functionalities. Despite their chemical complexity and proposed roles in pathogen defense, little is known about the biosynthesis of decorated fatty acids in plants.
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)