Kluczowe dokumenty
779253
1-Azido-4-fluorobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
4-Fluorophenyl azide solution
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Formularz
liquid
stężenie
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Klucz InChI
VHFLTICYUZLEII-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Decomposition of halogen-substituted phenyl azides
Journal of the Chemical Society, 5922-5925 (1964)
Organic letters, 10(24), 5529-5531 (2008-12-05)
A panel of small molecule-based MMP inhibitors containing rhodanine warheads was assembled using "one-pot" click chemistry. Upon biological screening, moderate inhibitors were identified which specifically targets MMP-7 and MMP-13 over other MMPs.