Key Documents
742430
Benzyl azide solution
~0.5 M in dichloromethane, ≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
α-Azidotoluene solution, (Azidomethyl)benzene solution
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
solution
stężenie
~0.5 M in dichloromethane
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[N-]=[N+]=NCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-9-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
UDLLFLQFQMACJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Synthesis of Estrone Heterodimers and Evaluation of Their In Vitro Antiproliferative Activity.: This research investigates the synthesis of estrone heterodimers using benzyl azide as a key reagent, demonstrating significant antiproliferative activity, thus highlighting its potential in pharmaceutical intermediate synthesis (Bózsity N et al., 2024).
- Fluoride Abstraction Induced by Tris(pentafluoroethyl)difluorophosphorane: A Convenient Way to Synthesize Cationic N-Heterocyclic Carbene- and Cyclic (Alkyl)(amino)carbene-Ligated Copper Alkyne and Arene Complexes.: This paper describes a method for synthesizing copper alkyne and arene complexes using benzyl azide, emphasizing its role in innovative click chemistry applications (Riethmann M et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?