Merck
694924
Sigma-Aldrich
Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
sublimed grade
Synonim(y):
Ir(ppy)3, Iridium, tris[2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H24IrN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
654.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Formularz
powder
strata
0.5% loss on heating, 359°C (typical, TGA)
temp. przejścia
transition temp 437.6 °C (typical, DSC)
λmaks.
282 nm
fluorescencja
λex 305 nm; λem 507 nm in chloroform
Energia orbitalna
HOMO 5.6 eV 
LUMO 3 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
  • Color: green
  • Max. Luminance: 4000 Cd/m2
  • Max. EQE: 15 %
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 100000 Cd/m2
  • Max. EQE: 8 %
  • Turn-On Voltage: 4.3 V
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 207839 Cd/m2
  • Max. EQE: 21.6 %
  • Turn-On Voltage: 2.1 V
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 300000 Cd/m2
  • Max. EQE: 19 %
  • Turn-On Voltage: 2.6 V
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
Klucz InChI
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
OLED triplet emitter (green).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
High-efficiency, low-voltage phosphorescent organic light-emitting diode devices with mixed host
Kondakova, M.; Pawlik, T.; Young, R.; et al.
Journal of Applied Physics, 104, 094501-094501 (2008)
Highly efficient, single-layer organic light-emitting devices based on a graded-composition emissive layer
Holmes, R. J.; et al.
Applied Physics Letters, 97, 083308-083308 (2010)
High-efficiency organic electrophosphorescent devices with tris(2-phenylpyridine)iridium doped into electron-transporting materials
Adachi, C.; ea al.
Applied Physics Letters, 77, 904-904 (2000)
Very high-efficiency green organic light-emitting devices based on electrophosphorescence
Forrest, S. R.; et al.
Applied Physics Letters, 75, 4-4 (1999)
A highly efficient universal bipolar host for blue, green, and red phosphorescent OLEDs.
Ho-Hsiu Chou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(22), 2468-2471 (2010-05-07)
Produkty
Polymer-based Materials for Printed Electronics: Enabling High Efficiency Solar Power and Lighting
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Organic Semiconductor Laser Materials
Zobacz wszystko
Powiązane treści
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Elektronika organiczna wykorzystuje organiczne przewodniki i półprzewodniki do zastosowań w organicznej fotowoltaice, organicznych diodach elektroluminescencyjnych i organicznych tranzystorach polowych.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
694924-250MG4061833600191