Kluczowe dokumenty
688096
Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
97%
Synonim(y):
Ir(ppy)3, Iridium, tris[2-(2-pyridinyl-κN)phenyl-κC]
About This Item
Polecane produkty
opis
fac-Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
aktywacja fotokatalizatora
425 nm
fluorescencja
λex 340 nm; λem 512 nm in chloroform
Energia orbitalna
HOMO 5.6 eV
LUMO 3 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/HMPD/TAZ:Ir(ppy)3 (7%)/Alq3/Al:Li
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3 (6%)/Alq3/Mg:Ag
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/TCTA/Ir(ppy)3/Bphen/LiF/Al
ciąg SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccc2[Ir](c3ccccc3-c4ccccn4)c5ccccc5-c6ccccn6
InChI
1S/3C11H8N.Ir/c3*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;/h3*1-6,8-9H;
Klucz InChI
QKBWDYLFYVXTGE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Engaging unactivated alkyl, alkenyl and aryl iodides in visible-light-mediated free radical reactions
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Organic Semiconductor Laser Materials
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
688096-250MG | 4061832764702 |