Merck
911844
Sigma-Aldrich
(Me4Phen)NiCl2
Synonim(y):
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline nickel (II) dichloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16Cl2N2Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.91
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
231 °C (decomp.)
Zastosowanie
(Me4Phen)NiCl2 is a Ni catalyst used for a variety of cross-coupling reactions including the cross-electrophile coupling of benzyl alcohols and aryl halides.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takuya Suga et al.
Organic letters, 20(24), 7846-7850 (2018-12-12)
A nickel-catalyzed cross-electrophile coupling reaction between benzyl alcohols and aryl halides has been developed using a homolytic C-O bond cleavage protocol that has recently been established. The treatment of a benzyl alcohol and aryl halide with a nickel catalyst and
Produkty
Kompleksy niklu katalizują różne reakcje syntetyczne, takie jak addycja oksydacyjna, aktywacja C-H i sprzęganie krzyżowe.