Kluczowe dokumenty
131377
1,10-Phenanthroline
≥99%
Synonim(y):
o-fenantrolina
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder
mp
114-117 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H
Klucz InChI
DGEZNRSVGBDHLK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... FNTA(2339)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A cathode buffer layer to improve the efficiency of organic solar cells.
- A conventional chelator to study its efficacy in Fenton′s reaction-luminol chemiluminescence system.
- A ligand in mild, copper (II)-catalyzed cross-coupling of organoboronic acids and sulfinate salts, leading to aryl- and alkenylsulfones.
- A versatile ligand employed in the spectrophotometric determination of metals and photocatalytic reduction of carbon dioxide.
- A building block for metallomacrocycles.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
131377-100G | 4061835554157 |
131377-2.5G | 4061835531653 |
131377-25G | 4061835508532 |
131377-5G | 4061835505197 |