Merck
77510
Sigma-Aldrich
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
≥99.5% (titration)
Synonim(y):
o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8N2 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.68
Beilstein:
4007967
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.5% (titration)
Postać
solid
mp
224-225 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
Klucz InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,10-Phenanthroline hydrochloride monohydrate can be utilized as a precursor for the synthesis of:
  • 3-bromo-1,10-phenanthroline and 3,8-dibromo-1,10-phenanthroline by treating with bromine.
  • Copper phenanthroline complex by reacting with isonitrosothiazolylbenzothiazolylmethanide.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Phenomenon of Intramolecular Attractive S-O Interactions: Synthesis and Structure of (1, 10-Phenanthroline) copper (II) Complexes with Isonitroso-(4-methylthiazol-2-yl) acetamide and Isonitroso-(4-methylthiazol-2-yl)-(benzothiazol-2-yl) methanide
Domasevitch KV, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung B, 52(3), 323-330 (1997)
Simple one-step synthesis of 3-bromo-and 3, 8-dibromo-1, 10-phenanthroline: fundamental building blocks in the design of metal chelates
Tzalis D, et al.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3489-3490 (1995)
T M-H Nguyen et al.
International journal of pharmaceutics, 482(1-2), 21-26 (2014-12-03)
Hyperphosphatemia is one of the main risk factors contributing to morbidity and mortality in patients with end stage renal disease. The demand for a new phosphate binder is continuously increasing since the number of patients suffering under hyperphosphatemia is growing.