Key Documents
1.07223
Supelco
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate
GR for analysis and redox indicator [reagent for iron(II)] Reag. Ph Eur
Synonim(y):
1,10-Phenanthroline chloride monohydrate, o-Phenanthroline hydrochloride monohydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9ClN2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.67 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
223-325-1
NACRES:
NA.21
agency
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
215-220 °C (decomposition)
gęstość nasypowa
370 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H8N2.ClH.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;/h1-8H;1H;1H2
Klucz InChI
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (alcalimetric, calculated on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: about 215 °C, with decomposition
Substances insoluble in water: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.2 %
Water (according to Karl Fischer): 7.0 - 8.5 %
Suitability as indicator: passes test
Sensitivity test (at Iron II ions): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3