Kluczowe dokumenty
159417
Hydroxylamine hydrochloride
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
0.001 hPa ( 50 °C)
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
crystalline
metody
inhibition assay: suitable
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- in the synthesis of primary amides from aldehydes in the presence of cesium carbonate (Cs2CO3) as a catalyst.
- in the conversion of alicyclic /aliphatic carbonyl compounds and the aromatic aldehydes into corresponding oximes.
- in the one-pot synthesis of nitriles from aldehydes in the presence of sodium sulfate (anhyd) and sodium bicarbonate catalysts.
- It can also be used as a reducing agent in the preparation of single-layer reduced graphene oxide (RGO) sheets and films.
Działania biochem./fizjol.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?