Merck
911119
Sigma-Aldrich
Hydroxylamine hydrochloride
free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, 98.0%
Synonim(y):
Hydroxylammonium chloride
About This Item
Wzór liniowy:
NH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.49
Beilstein:
3539763
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
ciśnienie pary
0.001 hPa ( 50 °C)
linia produktu
Redi-Dri
Próba
98.0%
Postać
powder
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
Klucz InChI
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Działania biochem./fizjol.
MAO inhibitor; inhibits platelet aggregation.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
spleen
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.